FPCOC1
Flash Point Standard - Cleveland Open Cup
certified reference material, ASTM D 92 (85 °C)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
according to ASTM® D92
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
pharmaceutical
Format
neat
Description générale
Application
Informations légales
Étalon
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F
Point d'éclair (°C)
76 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)