F8639
Famprofazone
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)C1=C(CN(C)C(C)Cc2ccccc2)N(C)N(c3ccccc3)C1=O
InChI
1S/C24H31N3O/c1-18(2)23-22(17-25(4)19(3)16-20-12-8-6-9-13-20)26(5)27(24(23)28)21-14-10-7-11-15-21/h6-15,18-19H,16-17H2,1-5H3
Clé InChI
GNUXVOXXWGNPIV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :