D2880000
Dirithromycin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
[9S(R)]-9-Deoxo-11-deoxy-9,11-[imino[2-(2-methoxy)ethylidene]oxy]erthromycin; LY-237216
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dirithromycin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C4N[C@@H](COCCOC)OC([C@H]4C)[C@]1(C)O
InChI
1S/C42H78N2O14/c1-15-29-42(10,49)37-24(4)32(43-30(56-37)21-52-17-16-50-13)22(2)19-40(8,48)36(58-39-33(45)28(44(11)12)18-23(3)53-39)25(5)34(26(6)38(47)55-29)57-31-20-41(9,51-14)35(46)27(7)54-31/h22-37,39,43,45-46,48-49H,15-21H2,1-14H3/t22-,23-,24+,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32+,33-,34+,35+,36-,37-,39+,40-,41+,42-/m1/s1
Clé InChI
WLOHNSSYAXHWNR-KZYCBHIHSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)