C0682410
Cefatrizine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-[[(1H-1,2,3-triazol-4-yl)sulphanyl]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-ACA triazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cefatrizine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S1[C@H]2N(C(=C(C1)CSc3n[nH]nc3)C(=O)O)C(=O)[C@H]2N
InChI
1S/C10H11N5O3S2/c11-6-8(16)15-7(10(17)18)4(3-20-9(6)15)2-19-5-1-12-14-13-5/h1,6,9H,2-3,11H2,(H,17,18)(H,12,13,14)/t6-,9-/m1/s1
Clé InChI
MLOZJRLUNNFSGD-HZGVNTEJSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable