BP642
Metipranolol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-2,3,6-trimethyl-phenol 1-acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
metipranolol
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H27NO4/c1-10(2)18-8-15(20)9-21-16-7-11(3)17(22-14(6)19)13(5)12(16)4/h7,10,15,18,20H,8-9H2,1-6H3
Clé InChI
BQIPXWYNLPYNHW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable