BP024
2-Azahypoxanthine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one, 2-Azahypoxanthine, NSC 22419
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dacarbazine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H3N5O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4/h1,9H,(H,8,10)
Clé InChI
WXKVKFJUCMCVFI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)