Principaux documents
B8889
Sigma-Aldrich
5(6)-(Biotinamidohexanoylamido)pentylthioureidylfluorescein
≥90%
Synonyme(s) :
Fluorescein biotin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H50N6O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
831.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
≥90%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCCCNC(=S)Nc3ccc4C(=O)OC5(c6ccc(O)cc6Oc7cc(O)ccc57)c4c3)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable