B1030000
Betamethasone acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Betamethasone 21-acetate, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
betamethasone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17-,18-,19-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
Clé InChI
AKUJBENLRBOFTD-QZIXMDIESA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Liver,Kidney,Endocrine system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)