A2715
Antibiotic assay medium No 19
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioChemika
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
pH
6.1±0.2 (25 °C)
Application(s)
clinical testing
food and beverages
microbiology
Adéquation
nonselective for Saccharomyces spp.
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.