Key Documents
97587
Supelco
Ethyl heptanoate
analytical standard
Synonyme(s) :
Ethyl enanthate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro Beilstein :
1752311
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
n20/D 1.412-1.414
Point d'ébullition
188-189 °C (lit.)
Pf
−66 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup