Key Documents
96659
Supelco
1,3-Di-tert-butylbenzene
reference material
Synonyme(s) :
DBB
About This Item
Formule linéaire :
C6H4[C(CH3)3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
Point d'ébullition
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
10-11 °C (lit.)
Densité
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22/c1-13(2,3)11-8-7-9-12(10-11)14(4,5)6/h7-10H,1-6H3
Clé InChI
ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup