Key Documents
96602
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)zirconium bis(trifluoromethanesulfonate) tetrahydrofuran complex
purum, ≥97.0%
Synonyme(s) :
Di(cyclopentadienyl)zirconium bis(trifluoromethanesulfonate) THF complex, Zirconocene bis(trifluoromethanesulfonate) THF complex
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10F6O6S2Zr · C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
591.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
purum
Pureté
≥97.0%
Chaîne SMILES 
[Zr++].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.C3CCOC3.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Autres remarques
Catalyst for Diels-Alder reactions; Catalyst for Mukaiyama cross-aldol reactions
Remplacé(e)(s) par
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
T.K. Hollis et al.
Tetrahedron Letters, 33, 6423-6423 (1992)
T.K. Hollis et al.
Organometallics, 11, 2745-2745 (1992)