95338
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde
analytical standard
Synonyme(s) :
4-tert-Butyl-α-methyl-benzenepropanal, 4-tert-Butyl-α-methyl-hydrocinnamaldehyde, Butylphenyl methylpropional, Lilial
About This Item
Qualité
analytical standard
Pureté
≥90.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Caractéristiques
standard type calibration
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.505
Densité
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C(C)Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-11(10-15)9-12-5-7-13(8-6-12)14(2,3)4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
Clé InChI
SDQFDHOLCGWZPU-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?