Principaux documents
95190
Sigma-Aldrich
Vitamine B12
≥98.0% (dried material)
Synonyme(s) :
α-(5,6-Diméthylbenzimidazolyl)cyanocobamide, CN-Cbl, Cyanocob(III)alamine, Cyanocobalamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C63H88CoN14O14P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1355.37
Beilstein:
4122889
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (dried material)
Perte
≤2% loss on drying
Rapport des absorbances
A361/278 nm 1.85 ±0.05
Adéquation
passes test for foreign pigments
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
Clé InChI
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Review
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
S. Fukui et al.
Antibiotics, Vitamins and Hormones, 101-101 (1977)