Principaux documents
94180
Sigma-Aldrich
10-Undecenoyl chloride
technical, ≥97.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CH(CH2)8COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.72
Beilstein:
1635112
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
pb
120-122 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2
Clé InChI
MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F
Point d'éclair (°C)
93 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter