91625
Vasicinone
analytical standard
Synonyme(s) :
(3S)-2,3-Dihydro-3-hydroxypyrrolo[2,1-b]quinazolin-9(1H)-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C1N2C([C@@H](O)CC2)=NC3=CC=CC=C31
InChI
1S/C11H10N2O2/c14-9-5-6-13-10(9)12-8-4-2-1-3-7(8)11(13)15/h1-4,9,14H,5-6H2/t9-/m0/s1
Clé InChI
SDIVYZXRQHWCKF-VIFPVBQESA-N
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)