91378
(2RS)-2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Synonyme(s) :
2-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, 4-Hydroxyhydratropic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Niveau de qualité
Application(s)
clinical testing
Format
neat
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
ZHMMPVANGNPCBW-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)