91294
Hexaconazole-(butyl-2,2,3,3,4,4,4-d7)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
α-(Butyl-2,2,3,3,4,4,4-d7)-α-(2,4-dichlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, 2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol, Hexaconazole-d7
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
110-114 °C
Application(s)
agriculture
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable