90919
HiCrome™ Enterococcus faecium Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonyme(s) :
Enterococcus faecium HiCrome™ Agar Base
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 15.0 g/L
arabinose, 10.0 g/L
chromogenic substrate, 0.1 g/L
corn starch, 1.0 g/L
peptone, special, 23.0 g/L
phenol red, 0.1 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
pH final
7.8±0.2 (25 °C)
Application(s)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
selective and differential for Enterococcus spp.
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?