908819
HS426
Umicore
Synonyme(s) :
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-imidazolidinylidene][1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane]platinum(0)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pf
188-194 °C
Application
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable