90577
Supplément sélectif Bifido B
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Acide acétique solution
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Adéquation
Bifidobacterium spp.
Chaîne SMILES
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Ketosulfoxonium ylides serve as versatile carbene equivalents for large-scale reactions, releasing dimethyl sulfoxide biproducts.