Documents
90533
Supelco
(+)-Dihydrocinchonine
analytical standard
Synonyme(s) :
Hydrocinchonine, Dihydrocinchonine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H24N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.41
Numéro Beilstein :
4296749
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (NT)
Activité optique
[α]/D 197±4°, c = 0.25 in ethanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
269-272 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H24N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h3-7,9,13-14,18-19,22H,2,8,10-12H2,1H3/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
Clé InChI
WFJNHVWTKZUUTR-QAMTZSDWSA-N
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)