901812
FixCat PF6
≥95%
Synonyme(s) :
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4-[(4-ethyl-4-methylpiperazinium-1-yl)methyl]-2-imidazolidinylidene]dichloro(2-isopropoxybenzylidene)ruthenium(II) hexafluorophosphate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Température de stockage
2-8°C
Application
Learn more about our metathesis catalysts
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable