901808
GreenCat iPr
≥95%
Synonyme(s) :
(1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidin-2-ylidene)dichloro(2-((1-(methoxy(methyl)amino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)oxy)benzylidene)ruthenium(II)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C
Température de stockage
2-8°C
Application
Informations légales
PCT/EP2013/062435
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)