Principaux documents
89122
Supelco
Gluconapin potassium salt monohydrate
analytical standard
Synonyme(s) :
1-S-[N-(Sulfooxy)-4-pentenimidoyl]-1-thio-β-D-glucopyranose monopotassium salt monohydrate, 3-Butenylglucosinolate potassium salt monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H18KNO9S2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.51
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable