Documents
88122
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium perchlorate
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
N,N,N-Tripropyl-1-propanaminium perchlorate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2)4N(ClO4)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.81
Numéro Beilstein :
3639544
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (T)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
238-242 °C
Chaîne SMILES 
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Application
Investigations of:
  • The liquid junction potential between different solvents
  • The effect of cathode potential on electrochemical polymerization mechanism and physiochemical properties of styrene-Me methacrylate copolymers
Used in electrochemical:
  • Oxidation kinetics of ferrocene at platinum in MeCN containing tetraalkylammonium perchlorate using chronoamperometry or voltammetry
  • Reduction of methylbenzyl chloride on mercury
  • Impedance spectroscopy
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges