Principaux documents
87180
Sigma-Aldrich
5-(Tetradecanoylamino)fluorescein
for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Tetradecanoyl-fluoresceinamine isomerI
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H39NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
557.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
for fluorescence
Essai
≥95% (HPLC)
Pf
185-190 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24
Autres remarques
Fluorescent enhancer in chemiluminescent determination of serum alkaline phosphatase
S. Girotti et al.
Analytical Letters, 27, 323-323 (1994)