Principaux documents
87120
Sigma-Aldrich
Tetracyanoethylene
purum, ≥97.0% (N)
Synonyme(s) :
Ethylenetetracarbonitrile, NSC 24833, Percyanoethylene, TCNE
About This Item
Formule linéaire :
(NC)2C=C(CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.09
Beilstein:
1679885
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (N)
Pf
197-199 °C (lit.)
197-200 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N#CC(C#N)=C(C#N)C#N
InChI
1S/C6N4/c7-1-5(2-8)6(3-9)4-10
Clé InChI
NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for postfunctional addition to polyphenylacetylene derivatives to change the oxygen permeability
Reactant for:
  • Regioselective [2+2] cycloaddition reaction for production of BODIPY dyes and TCBD derivatives
  • Thermal addition reaction with alkynes
  • One-pot reactions with nucleophilic reagents forming aromatic cyanovinyl compounds
  • Synthesis of cobalt tetracyanoethylene films
  • Biotransformation by Botrytis cinerea
Autres remarques
Powerful dienophile for cycloaddition reactions, reviews
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Synthesis, 749-749 (1987)
A.J. Fatiadi
Synthesis, 249-249 (1986)