86863
Tetrabutylammonium hydroxide solution
53.5-56.5% in H2O
Synonyme(s) :
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
53.5-56.5% in H2O
Impuretés
≤0.2% halides (as bromide)
Densité
0.995 g/cm3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
Chaîne SMILES
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- For the dissolution of 10 wt% cellulose under room temperature conditions.
- As a catalyst during the synthesis of 1,2,4-oxadiazoles.
- Preparation of TBAOH salts of fatty acids.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?