86485
Terpinolene
technical, ≥85% (GC)
Synonyme(s) :
4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, p-Menth-1,4(8)-diene, p-Meth-1-en-8-yl-formate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
~4.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
~0.5 mmHg ( 20 °C)
Qualité
technical
Pureté
≥85% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.489 (lit.)
n20/D 1.491
Point d'ébullition
184-185 °C (lit.)
Densité
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
Clé InChI
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - Seta closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - Seta closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?