Principaux documents
86321
Supelco
Calibrator 0,0 for FOS (Food-Oil-Sensor)
86.5% isopropyl myristate basis, 13.5% heptadecane basis
About This Item
Code UNSPSC :
12164500
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai
13.5% heptadecane basis
86.5% isopropyl myristate basis
Forme
liquid
Application(s)
food and beverages
general analytical
Application
Standard for quality control of frying oils
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves