861367
Thymol Blue sodium salt
ACS reagent, Dye content 95 %
Synonyme(s) :
Thymolsulfonphthalein sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Composition
Dye content, 95%
Limpidité de la solution
passes test
visual transition interval
1.2-2.8, red to yellow(acid range)
8.0-9.2, yellow to blue(alkaline range)
Pf
283-285 °C (dec.) (lit.)
λmax
378 nm (2nd)
590 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c([O-])cc4C
InChI
1S/C27H30O5S.Na/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6;/h7-16,28-29H,1-6H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
BAVBEHWEOJMHDS-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?