Principaux documents
85392
Supelco
GC Stationary Phase
phase PS 347.5, bottle of 50 mL
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Forme
liquid
Niveau de qualité
Conditionnement
bottle of 50 mL
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.406
Groupe de la matrice active
PS 347.5 phase
Viscosité
~50000 mPa.s
Description générale
Synthesized specifically to be purer, of narrow molecular weight range, and without trace catalysts or impurities for use as a GC stationary phase.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves