Documents
84740
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide trimethylamine complex
technical, ≥90% (S)
Synonyme(s) :
NSC 9838, Trimethylamine sulfur trioxide complex
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3N · SO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.17
Numéro Beilstein :
3681759
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Qualité
technical
Pureté
≥90% (S)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
232 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)C.O=S(=O)=O
InChI
1S/C3H9N.O3S/c2*1-4(2)3/h1-3H3;
Clé InChI
DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for sulfation reactions involving:
  • Synthesis of sulfate-conjugated resveratrol metabolites
  • Chitooligosaccharides used for anti-HIV-1 activity
  • Dodecyl thioglycopyranoside used as a surfactant for enantiomeric separation
  • Glycosaminoglycans which facilitate activation of signaling pathways dependent on sulfation pattern
  • Polysaccharides as heparan sulfate mimetics
Nucleophile for the synthesis of α-tosyloxy ketones
Autres remarques
Reagent for the sulfation of alcohols
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
B. Guilbert et al.
Tetrahedron Letters, 35, 6563-6563 (1994)