84192
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
analytical standard, size: 8.0 μm
Synonyme(s) :
Monodisperse polystyrene latex particles (8 μm), monodisperse polystyrene microbeads (8 μm), monodisperse polystyrene microspheres (8 μm), polystyrene monodisperse microparticles (8 μm), Size standards
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
aqueous suspension
particles
Réticulation
20 % cross-linked
Concentration
2% (solids)
Taille des particules
8.0 μm std dev <0.1 μm, coeff var <1.5%
Application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
It′s also used to:
- standardize methods of size-dependent chromatographic separations.
- characterize electrical impedance spectroscopy (EIS) performance of microfluidic device by size measurement.
Caractéristiques et avantages
- suitable for routine instrument calibration checks and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Remarque sur l'analyse
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
410.0 °F
Point d'éclair (°C)
210 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?