Principaux documents
82814
Sigma-Aldrich
Pyridinium 3-nitrobenzenesulfonate
purum, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
3-Nitrobenzenesulfonic acid pyridine salt, PNBS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5N · C6H5NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.27
Beilstein:
5685497
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (T)
Pf
119-122 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccncc1.OS(=O)(=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO5S.C5H5N/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,(H,10,11,12);1-5H
Clé InChI
WZZFZXZRKPNZOC-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mild acid catalyst used for the formation of cyclic orthoester, used e.g. as protecting groups in nucleosides
M. Sekine et al.
Journal of the American Chemical Society, 105, 2044-2044 (1983)