Principaux documents
82612
Sigma-Aldrich
Pyrazinecarboxamide
≥99.0% (N)
Synonyme(s) :
Pyrazinamide, Pyrazinoic acid amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.11
Beilstein:
112306
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51101500
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.0% (N)
Pf
189-191 °C (lit.)
189-191 °C
Spectre d'activité de l'antibiotique
mycobacteria
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
Clé InChI
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par