80286
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
analytical standard, suitable for mass spectrometry (MS)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.313 (lit.)
pb
98.3-98.5 °C/748 mmHg (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F9N3/c7-4(8,9)1-16-2(5(10,11)12)18-3(17-1)6(13,14)15
Clé InChI
LSGBKABSSSIRJF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup