Principaux documents
79270
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
α-(Trimethylsiloxy)styrene, Acetophenone enol trimethylsilyl ether
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(=CH2)OSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.33
Beilstein:
1306914
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.503
pb
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)OC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H16OSi/c1-10(12-13(2,3)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1H2,2-4H3
Autres remarques
Versatile intermediate[1][2][3][4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
S.H. Mashraqui et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2513-2513 (1984)
J.K. Rasmussen
Synthesis, 91-91 (1977)
I. Fleming
Chimia, 34, 265-265 (1980)
E.W. Colvin
Chemical Society Reviews, 7, 15-15 (1978)