Documents
78814
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-hydroxy-4-methoxy-mandelate
≥99.0%
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-4-methoxy-mandelic acid-ethyl ester, Ethyl hydroxy-(3-hydroxy-4-methoxy-phenyl)-acetate, Isovanilmandelic acid-ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.23
Numéro Beilstein :
3137338
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Pf
124-130 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(O)c1ccc(OC)c(O)c1
InChI
1S/C11H14O5/c1-3-16-11(14)10(13)7-4-5-9(15-2)8(12)6-7/h4-6,10,12-13H,3H2,1-2H3
Clé InChI
TVPGKWGQPSIRLU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)