77091
Palladium Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L Pd in hydrochloric acid (nominal concentration)
Synonyme(s) :
ICP Palladium Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Concentration
1 g/L Pd in hydrochloric acid (nominal concentration)
Technique(s)
ICP: suitable
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Catégories apparentées
Description générale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?