75977
PALCAM Listeria Selective Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 13.0 g/L
ammonium ferric citrate, 0.5 g/L
esculin, 0.8 g/L
glucose, 0.5 g/L
lithium chloride, 15.0 g/L
D-mannitol, 10.0 g/L
peptone, 23.0 g/L
phenol red, 0.08 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
starch, 1.0 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
Application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
veterinary
microbiology
Adéquation
selective and differential for Listeria spp.
Description générale
Application
Notes préparatoires
Autres remarques
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?