Principaux documents
75825
Sigma-Aldrich
Sodium 2-oxobutyrate
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
2-Oxobutanoic acid sodium salt, 2-Oxobutyric acid sodium salt, Sodium α-ketobutyrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2COCOONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.07
Beilstein:
3631701
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.0% (NT)
Chaîne SMILES 
[Na+].CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
SUAMAHKUSIHRMR-UHFFFAOYSA-M
Application
Substrate for the determination of lactate dehydrogenase isoenzymes.