75607
Trimethyl orthovalerate
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,1,1-Trimethoxypentane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.410 (lit.)
n20/D 1.410
pb
164-166 °C (lit.)
Densité
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-6-7-8(9-2,10-3)11-4/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
XUXVVQKJULMMKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup