Principaux documents
74736
Supelco
N-Octadecanoyl-Nile blue
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Chromoionophore I, 3-Octadecanoylimino-7-(diethylamino)-1,2-benzophenoxazine, 9-(Diethylamino)-5-(octadecanoylimino)-5H-benzo[a]phenoxazine, N-Octadecanoyl-Nile blue, ETH 5294
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H53N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
583.85
Beilstein:
3576427
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Qualité
for fluorescence
Essai
≥98.0% (TLC)
Pf
91-93 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
Fluorescence
λex 614 nm; λem 663 nm (protonated)
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)\N=C1/C=C2Oc3cc(ccc3N=C2c4ccccc14)N(CC)CC
InChI
1S/C38H53N3O2/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25-37(42)39-34-29-36-38(32-24-22-21-23-31(32)34)40-33-27-26-30(28-35(33)43-36)41(5-2)6-3/h21-24,26-29H,4-20,25H2,1-3H3/b39-34+
Clé InChI
MYWBZQJIXVRCJC-JQJRJOTLSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Assay of K+ and of Ca2+ activity with solvent polymeric optode membrane based on ETH 5294 and potassium ionophore I (valinomycin)
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Produit comparable