Principaux documents
74095
Sigma-Aldrich
3-Nitro-L-tyrosine ethyl ester hydrochloride
purum, ≥99.0% (AT)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14N2O5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.70
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥99.0% (AT)
Activité optique
[α]20/D +3.3±0.3°, c = 2% in H2O
Pf
~185 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N2O5.ClH/c1-2-18-11(15)8(12)5-7-3-4-10(14)9(6-7)13(16)17;/h3-4,6,8,14H,2,5,12H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
Clé InChI
GITKQXFBNJTMRP-QRPNPIFTSA-N
Autres remarques
Modifies proteins via carboxylic group
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
G Desvages et al.
European journal of biochemistry, 105(2), 259-266 (1980-04-01)
3-Phosphoglycerate kinase is inactivated by 1-cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimide metho-p-toluenesulfonate and nitrotyrosine ethyl ester. The coupling of 1 mol nitrotyrosine/mol enzyme is sufficient to inactivate the protein completely. A weak protection against inactivation is observed with each substrate added separately. In contrast, the