74020
Nitroterephthalic acid
purum, ≥99.0% (HPLC)
About This Item
Qualité
purum
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
crystals
Pf
268-272 °C (dec.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable