73879
Piperonylbutoxide-(butyl-d9)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-[2-(Butoxy-d9)ethoxy]ethyl (6-propylpiperonyl) ether, 4,5-Methylenedioxy-2-propylbenzyldiethyleneglycol butyl-d9 ether, Piperonylbutoxide-d9
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable