73741
2-Nitrophenyl pentyl ether
for ion-selective electrodes, Selectophore™, ≥99.0%
Synonyme(s) :
1-Nitro-2-pentyloxybenzene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore™
Essai
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.522
pb
177-178 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.098 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H15NO3/c1-2-3-6-9-15-11-8-5-4-7-10(11)12(13)14/h4-5,7-8H,2-3,6,9H2,1H3
Clé InChI
YRVCISCRAMHCFP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter