73605
Dimethyl succinate
analytical standard
Synonyme(s) :
Succinic acid dimethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.3 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥97.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
689 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
8.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.418-1.420
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
200 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Densité
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
COC(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?